Tisk…
Manganese 99+%, powder -40 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
317442500 317440010
ACRO317442500EA 2300 CZK
ACRO317442500 ACRO317440010
Manganese 99+%, powder -40 mesh
Manganese
Vzorec: Mn
Bod varu: 1900 °C
Bod tání: 1260 °C
Hustota: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011111
CAS číslo: 7439-96-5
EINECS: 231-105-1
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,05762
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey-brown to brown-black Powder
Assay ≥99.0 % (Mn)