Tisk…
Wolfram, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
267511-100G 267511-500G
SIAL267511-100GEA 2040 CZK
SIAL267511-100G SIAL267511-500G
Wolfram, powder, Sigma-Aldrich®
Tungsten
Vzorec: W
MDL Number: MFCD00011461
CAS číslo: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,II