Tisk…
Wolfram ≥99.95% (metals basis), powder -200+325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
42477.22 42477.36 42477.A3
42477.22EA 2380 CZK
42477.22 42477.36 42477.A3
Wolfram ≥99.95% (metals basis), powder -200+325 mesh
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Vzorec: W
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011461
CAS číslo: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III