Tisk…
Wolfram ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
39749.22 39749.36 39749.A3
39749.22EA 2230 CZK
39749.22 39749.36 39749.A3
Wolfram ≥99.9% (metals basis), powder -325 mesh
Tungsten
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-33-7 Appearance: Grey UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011461
Vzorec: W
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011461
CAS číslo: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III