Wolfram ≥99.9% (metals basis), powder APS 1-5 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10400.09
10400.22
10400.36
10400.A3
10400.09EA
1910
CZK
10400.09
10400.22
10400.36
10400.A3
Wolfram ≥99.9% (metals basis), powder APS 1-5 µm
Tungsten
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: Powder
Appearance: Grey
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011461
Vzorec:
W Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011461 CAS číslo: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 UN: 3089 ADR: 4.1,III |