Tisk…
Wolfram ≥99.97% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44252.22 44252.14
44252.22EA 5560 CZK
44252.22 44252.14
Wolfram ≥99.97% (metals basis), slug, Length: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Tungsten
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈7.8g/slug MDL No.: MFCD00011461
Vzorec: W
Bod varu: 5660 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3410 °C
Hustota: 19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011461
CAS číslo: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945