Tisk…
Wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
44191.H4 44191.H9
44191.H4EA 3150 CZK
44191.H4 44191.H9
Wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 MDL No.: MFCD00011461
Vzorec: W
Bod varu: 5660 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3410 °C
Hustota: 19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011461
CAS číslo: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945