Wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
43995.G5
43995.H1
43995.G5EA
2390
CZK
43995.G5
43995.H1
Wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.375 mm (0.015 in)
Tungsten
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈2.13g/m
MDL No.: MFCD00011461
Vzorec:
W Bod varu: 5660 °C (1013 hPa) Bod tání: 3410 °C Hustota: 19 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011461 CAS číslo: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |