Wolfram, gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40925.FL
40925.GT
40925.HB
40925.FLEA
12840
CZK
40925.FL
40925.GT
40925.HB
Wolfram, gauze woven from wire 100 mesh, Ø 0.0509 mm (0.002 in)
Tungsten
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: Wire Cloth
MDL No.: MFCD00011461
Vzorec:
W Bod varu: 5660 °C (1013 hPa) Bod tání: 3410 °C Hustota: 19 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011461 CAS číslo: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |