Tisk…
Wolfram, gauze woven from wire 30 mesh, Ø 0.1018 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40923.FL 40923.GT 40923.HB
40923.FLEA 6320 CZK
40923.FL 40923.GT 40923.HB
Wolfram, gauze woven from wire 30 mesh, Ø 0.1018 mm (0.004 in)
Tungsten
CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00011461
Vzorec: W
Bod varu: 5660 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3410 °C
Hustota: 19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011461
CAS číslo: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945