Tisk…
Chlorid jodný solution 0.1 M ICl acc. Wijs volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
35071-2.5LEA 5860 CZK
35071-2.5L 35071-1L 35071-4X2.5L 35071-6X1L
Chlorid jodný solution 0.1 M ICl acc. Wijs volumetric solution, Fluka™
Chlorid jodný
Iodine according to Wijs for the iodine value determination
Vzorec: ClI
Bod varu: 118 °C (1,013 hPa)
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011354
CAS číslo: 7790-99-0
UN: 2789
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.99 - 1.01