Tisk…
4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid ≥96.5% (by GC), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
633461-1G 633461-5G
SIAL633461-1GEA 7660 CZK
SIAL633461-1G SIAL633461-5G
4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid ≥96.5% (by GC), Sigma-Aldrich®
4-Formyl-3-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆O₄
MW: 166,1308 g/mol
Bod tání: 235…240 °C (lit.)
MDL Number: MFCD05865188
CAS číslo: 619-12-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Infrared spectrum Conforms to structure
Purity (titration by NaOH) 96.5 - 103.5%
GC (area%) ≥96.5%
Appearance (colour) White to Dark Yellow and Faint Beige to
Dark Beige and Faint Brown to Dark Brown