Tisk…
Wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 1.4 mm (0.055 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10412.G1 10412.G5
10412.G1EA 3110 CZK
10412.G1 10412.G5
Wolfram ≥99.95% (metals basis), wire, Ø 1.4 mm (0.055 in)
Tungsten
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-33-7 Physical Form: ≈29.7g/m MDL No.: MFCD00011461
Vzorec: W
Bod varu: 5660 °C (1013 hPa)
Bod tání: 3410 °C
Hustota: 19 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011461
CAS číslo: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945