Wolfram ≥99.95% (metals basis), rods, annealed, Ø 6.3 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10406.BS
10406.BW
10406.BSEA
4570
CZK
10406.BS
10406.BW
Wolfram ≥99.95% (metals basis), rods, annealed, Ø 6.3 mm (0.25 in)
Tungsten
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-33-7
Physical Form: ≈6.01g/cm, Temper: soft
MDL No.: MFCD00011461
Vzorec:
W Bod varu: 5660 °C (1013 hPa) Bod tání: 3410 °C Hustota: 19 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011461 CAS číslo: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 Merck Index: 12,09945 |