Tisk…
Molybden, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
510092-250G 510092-50G
SIAL510092-250GEA 4860 CZK
SIAL510092-250G SIAL510092-50G
Molybden, powder, Sigma-Aldrich®
Molybden
Vzorec: Mo
MW: 95.94
Bod varu: 3617
Bod tání: 2622
Hustota: 10.2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003465
CAS číslo: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,06317