Molybden 99,9 Metals basis, wire, hard, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
45134.G6
45134.G5
45134.G1
45134.G6EA
7620
CZK
45134.G6
45134.G5
45134.G1
Molybden 99,9 Metals basis, wire, hard, Ø 0.203 mm (0.008 in)
Molybden
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈0.33g/m
MDL No.: MFCD00003465
Vzorec:
Mo MW: 95.94 Bod varu: 3617 Bod tání: 2622 Hustota: 10.28 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003465 CAS číslo: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |