Tisk…
Molybden ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.58 mm (0.0625 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
45055.G6 45055.G5
45055.G6EA 13970 CZK
45055.G6 45055.G5
Molybden ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.58 mm (0.0625 in)
Molybden
Purity: 99.9+% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈20.2g/m MDL No.: MFCD00003465
Vzorec: Mo
MW: 95,94 g/mol
Bod varu: 3617 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2622 °C
Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003465
CAS číslo: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317