Tisk…
Molybden ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.14 mm (0.045 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
45054.G9 45054.G6 45054.G5
45054.G9EA 19840 CZK
45054.G9 45054.G6 45054.G5
Molybden ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.14 mm (0.045 in)
Molybden
Purity: 99.9% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈10.5g/m MDL No.: MFCD00003465
Vzorec: Mo
Bod varu: 3617 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2622 °C
Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003465
CAS číslo: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317