Tisk…
Molybden ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
41764.HW 41764.HX 41764.GJ
41764.HWEA 9270 CZK
41764.HW 41764.HX 41764.GJ
Molybden ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Molybden
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈19.5g/100x150mm, Temper: Hard MDL No.: MFCD00003465
Vzorec: Mo
Bod varu: 3617 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2622 °C
Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003465
CAS číslo: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317