Tisk…
Molybden, gauze_wire 20 mesh, Ø 0.305 mm (0.012 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
40908.FL 40908.GT
40908.FLEA 2560 CZK
40908.FL 40908.GT
Molybden, gauze_wire 20 mesh, Ø 0.305 mm (0.012 in)
Molybden
CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: Wire Cloth MDL No.: MFCD00003465
Filtration, electrodes
Vzorec: Mo
MW: 95.94
Bod varu: 3617
Bod tání: 2622
Hustota: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003465
CAS číslo: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317