Molybden ≥99.9% (metals basis), powder APS ∼2-4 µm
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
39687.14
39687.22
39687.14EA
2230
CZK
39687.14
39687.22
Molybden ≥99.9% (metals basis), powder APS ∼2-4 µm
Molybden
Purity: 99.9%
CAS No.: 7439-98-7
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00003465
Vzorec:
Mo MW: 95,94 g/mol Bod varu: 5560 °C (1013 hPa) Bod tání: 2622 °C Hustota: 10,2 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003465 CAS číslo: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 UN: 3089 ADR: 4.1,III |