Molybden ≥99.7% (metals basis), pellets
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13242.22
13242.36
13242.A3
13242.22EA
2010
CZK
13242.22
13242.36
13242.A3
Molybden ≥99.7% (metals basis), pellets
Molybden
Purity: 99.7%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈12.5x18x25mm, Hot Pressed, density ≈8.0g/cm3
MDL No.: MFCD00003465
Vzorec:
Mo Bod varu: 3617 °C (1013 hPa) Bod tání: 2622 °C Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003465 CAS číslo: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |