Tisk…
Molybden ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
10045.GH 10045.HW 10045.HX
10045.GHEA 3750 CZK
10045.GH 10045.HW 10045.HX
Molybden ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.5 mm (0.02 in)
Molybden
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈51g/100x100mm MDL No.: MFCD00003465
Vzorec: Mo
MW: 95,94 g/mol
Bod varu: 3617 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2622 °C
Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003465
CAS číslo: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317