Tisk…
Molybden ≥99.95% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10044.HW 10044.GH 10044.HX
10044.HWEA 7970 CZK
10044.HW 10044.GH 10044.HX
Molybden ≥99.95% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Molybden
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈25.6g/100x100mm, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Vzorec: Mo
Bod varu: 3617 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2622 °C
Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003465
CAS číslo: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317