Molybden ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10043.HW
10043.HX
10043.GJ
10043.HWEA
6180
CZK
10043.HW
10043.HX
10043.GJ
Molybden ≥99.95% (metals basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Molybden
Purity: 99.95%
CAS No.: 7439-98-7
Physical Form: ≈10.2g/100x100mm
MDL No.: MFCD00003465
Vzorec:
Mo Bod varu: 3617 °C (1013 hPa) Bod tání: 2622 °C Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003465 CAS číslo: 7439-98-7 EINECS: 231-107-2 Merck Index: 12,06317 |