Tisk…
Molybden ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10040.G1 10040.G5 10040.G9
10040.G1EA 4530 CZK
10040.G1 10040.G5 10040.G9
Molybden ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Molybden
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈32.1g/m, Temper: soft MDL No.: MFCD00003465
Vzorec: Mo
MW: 95.94
Bod varu: 3617
Bod tání: 2622
Hustota: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003465
CAS číslo: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317