Tisk…
Molybden ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
10034.18 10034.30
10034.18EA 3350 CZK
10034.18 10034.30
Molybden ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Molybden
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈3.8cm/50g MDL No.: MFCD00003465
Vzorec: Mo
MW: 95,94 g/mol
Bod varu: 3617 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2622 °C
Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003465
CAS číslo: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317