Tisk…
Molybden ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10033.18 10033.30
10033.18EA 3810 CZK
10033.18 10033.30
Molybden ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Molybden
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈15.2cm/50g MDL No.: MFCD00003465
Vzorec: Mo
Bod varu: 3617 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2622 °C
Hustota: 10,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003465
CAS číslo: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317