Tisk…
Molybden ≥99.95% (metals basis), rods, annealed, Ø 3.17 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10032.BW 10032.VP
10032.BWEA 3230 CZK
10032.BW 10032.VP
Molybden ≥99.95% (metals basis), rods, annealed, Ø 3.17 mm (0.125 in)
Molybden
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈0.72g/cm MDL No.: MFCD00003465
Vzorec: Mo
MW: 95.94
Bod varu: 3617
Bod tání: 2622
Hustota: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003465
CAS číslo: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317