Tisk…
Molybden ≥99.95% (metals basis), powder -100 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10031.18 10031.30 10031.A1
10031.18EA 1820 CZK
10031.18 10031.30 10031.A1
Molybden ≥99.95% (metals basis), powder -100 mesh
Molybden
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00003465
Vzorec: Mo
Bod varu: 5560 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2622 °C
Hustota: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003465
CAS číslo: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN: 3089
ADR: 4.1,III