Tisk…
Molybden ≥99.95% (metals basis), powder APS 3-7 µm
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
10030.18 10030.30 10030.A1 10030.06
10030.18EA 1880 CZK
10030.18 10030.30 10030.A1 10030.06
Molybden ≥99.95% (metals basis), powder APS 3-7 µm
Molybden
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-98-7 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00003465
Vzorec: Mo
MW: 95,94 g/mol
Bod varu: 5560 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2622 °C
Hustota: 10,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003465
CAS číslo: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
UN: 3089
ADR: 4.1,III