Tisk…
Chrom, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
374849-250G 374849-50G
SIAL374849-250GEA 24550 CZK
SIAL374849-250G SIAL374849-50G
Chrom, Sigma-Aldrich®
Chromium
Vzorec: Cr
Bod varu: 2469 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1840 °C
Hustota: 7,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010944
CAS číslo: 7440-47-3
EINECS: 231-157-5
Merck Index: 12,02288