Tisk…
Vanad ≥99.8% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
42829.06 42829.14
42829.06EA 3570 CZK
42829.06 42829.14
Vanad ≥99.8% (metals basis), slug, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Vanad
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈0.31g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Vzorec: V
MW: 50,94 g/mol
Bod varu: 3477 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1896 °C
Hustota: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011453
CAS číslo: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053