Vanad ≥99.8% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42828.06
42828.14
42828.06EA
3440
CZK
42828.06
42828.14
Vanad ≥99.8% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Vanad
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-62-2
Physical Form: ≈0.15g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011453
Vzorec:
V Bod varu: 3477 °C (1013 hPa) Bod tání: 1896 °C Hustota: 6,015 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011453 CAS číslo: 7440-62-2 EINECS: 231-171-1 Merck Index: 12,10053 |