Tisk…
Vanad ≥99.7% (metals basis), pieces
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42775.09 42775.18 42775.30
42775.09EA 2770 CZK
42775.09 42775.18 42775.30
Vanad ≥99.7% (metals basis), pieces
Vanad
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-62-2 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Vzorec: V
Bod varu: 3477 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1896 °C
Hustota: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011453
CAS číslo: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053