Tisk…
Vanad ≥99.5% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
14633.FZ 14633.GU
14633.FZEA 6760 CZK
14633.FZ 14633.GU
Vanad ≥99.5% (metals basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Vanad
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈13g/50x150mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Vzorec: V
MW: 50,94 g/mol
Bod varu: 3477 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1896 °C
Hustota: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011453
CAS číslo: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053