Tisk…
Vanad ≥99.7% (metals basis), wire, stress relieved, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
14359.BS 14359.BW 14359.BY
14359.BSEA 1270 CZK
14359.BS 14359.BW 14359.BY
Vanad ≥99.7% (metals basis), wire, stress relieved, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Vanad
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈4.8g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Vzorec: V
Bod varu: 3477 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1896 °C
Hustota: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011453
CAS číslo: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053