Tisk…
Vanad ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13783.FY 13783.GK
13783.FYEA 5390 CZK
13783.FY 13783.GK
Vanad ≥99.8% (metals basis), foil, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Vanad
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈3.87g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Vzorec: V
Bod varu: 3477 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1896 °C
Hustota: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011453
CAS číslo: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053