Tisk…
Vanad ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
12234.03 12234.09 12234.18 12234.30
12234.03EA 1780 CZK
12234.03 12234.09 12234.18 12234.30
Vanad ≥99.5% (metals basis), powder -325 mesh
Vanad
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: Powder Density: 6.11 Appearance: Pale gray Odour: Odourless Boiling Point: 3000° UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011453
Vzorec: V
Bod varu: 3000 °C
Bod tání: 1900 °C
Hustota: 6,11
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011453
CAS číslo: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II