Tisk…
Vanad ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
11483.G1 11483.G5
11483.G1EA 2880 CZK
11483.G1 11483.G5
Vanad ≥99.8% (metals basis), wire, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Vanad
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈0.08g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Vzorec: V
MW: 50,94 g/mol
Bod varu: 3477 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1896 °C
Hustota: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011453
CAS číslo: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053