Tisk…
Vanad ≥99.5% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
11097.FF 11097.FI 11097.GA
11097.FFEA 3750 CZK
11097.FF 11097.FI 11097.GA
Vanad ≥99.5% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Vanad
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-62-2 Physical Form: ≈3.8g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011453
Vzorec: V
MW: 50,94 g/mol
Bod varu: 3477 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1896 °C
Hustota: 6,015 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011453
CAS číslo: 7440-62-2
EINECS: 231-171-1
Merck Index: 12,10053