Tisk…
Tantalum, powder, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
262846-100G 262846-25G
SIAL262846-100GEA 17920 CZK
SIAL262846-100G SIAL262846-25G
Tantalum, powder, Sigma-Aldrich®
Tantalum
Vzorec: Ta
Hustota: 16,6 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011252
CAS číslo: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
UN: 3089
ADR: 4.1,II