Tantalum 99,9 Metals basis, powder APS ∼2 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
39690.06
39690.14
39690.18
39690.06EA
3260
CZK
39690.06
39690.14
39690.18
Tantalum 99,9 Metals basis, powder APS ∼2 µm
Tantalum
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-25-7
Appearance: Black
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011252
Vzorec:
Ta MW: 180.95 Bod varu: 5427 Bod tání: 2996 Hustota: 16.6 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS číslo: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 UN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,09223 |