Tisk…
Tantalum (50 ppm Nb) ≥99.98% (metals basis), powder, Puratronic® -22 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
10753.06 10753.14 10753.22
10753.06EA 1960 CZK
10753.06 10753.14 10753.22
Tantalum (50 ppm Nb) ≥99.98% (metals basis), powder, Puratronic® -22 mesh
Tantalum
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-25-7 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011252
Vzorec: Ta
Hustota: 16,6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011252
CAS číslo: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
UN: 3089
ADR: 4.1,III