Tisk…
Tantalum ≥99.6% (metals basis), powder -325 mesh
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
00337.14 00337.22
00337.14EA 4400 CZK
00337.14 00337.22
Tantalum ≥99.6% (metals basis), powder -325 mesh
Tantalum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011252
Vzorec: Ta
MW: 180.95
Bod varu: 5427
Bod tání: 2996
Hustota: 16.6 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011252
CAS číslo: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 12,09223