Tisk…
Tantalum ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 4.75 mm (0.19 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42494.BQ 42494.BU
42494.BQEA 4020 CZK
42494.BQ 42494.BU
Tantalum ≥99.9% (metals basis), rods, Ø 4.75 mm (0.19 in)
Tantalum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈3.26g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Vzorec: Ta
Bod varu: 5427 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2996 °C
Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011252
CAS číslo: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223