Tisk…
Tantalum ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
10350.G1 10350.G5 10350.G9
10350.G1EA 2310 CZK
10350.G1 10350.G5 10350.G9
Tantalum ≥99.95% (metals basis), wire, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈13.0g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Vzorec: Ta
MW: 180,95 g/mol
Bod varu: 5427 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2996 °C
Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011252
CAS číslo: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223