Tantalum ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10348.G6
10348.H2
10348.G6EA
3640
CZK
10348.G6
10348.H2
Tantalum ≥99.9% (metals basis), wire, annealed, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Tantalum
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7440-25-7
Physical Form: ≈0.81g/m, Temper: soft,
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011252
Vzorec:
Ta Bod varu: 5427 °C (1013 hPa) Bod tání: 2996 °C Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011252 CAS číslo: 7440-25-7 EINECS: 231-135-5 Merck Index: 12,09223 |