Tisk…
Tantalum ≥99.95% (metals basis), rods, hard, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10347.BO 10347.BQ 10347.BU
10347.BOEA 3850 CZK
10347.BO 10347.BQ 10347.BU
Tantalum ≥99.95% (metals basis), rods, hard, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Tantalum
Vzorec: Ta
Bod varu: 5427 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2996 °C
Hustota: 16,69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011252
CAS číslo: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223