Tisk…
Tantalum ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
10346.BQ 10346.BU
10346.BQEA 6830 CZK
10346.BQ 10346.BU
Tantalum ≥99.95% (metals basis), rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Tantalum
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-25-7 Physical Form: ≈5.34g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011252
Vzorec: Ta
MW: 180.95
Bod varu: 5427
Bod tání: 2996
Hustota: 16.69 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011252
CAS číslo: 7440-25-7
EINECS: 231-135-5
Merck Index: 12,09223